Learn More
3M™ Stainless Steel Cleaner and Polish Aerosol
3M™ Stainless Steel Cleaner and Polish Aerosol protects all stainless steel surfaces in one step.
Marque:  3M™ YP208061744
Code produit. 15836234
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Polishes and protects all stainless steel surfaces in one step
  • The spray clings to vertical surfaces and leaves a light, non-greasy film that resist fingerprints and marking
  • Does not contain harmful chemicals and safe to use in food preparation areas
  • Water based with a pleasant citrus fragrance
Nom du produit
3M™ Stainless Steel Cleaner and Polish Aerosol > Volume: 600 mL