Learn More
Buerkle™ Seau en acier inox
Le seau en acier inoxydable est adapté pour déplacer correctement des liquides et des matériaux en vrac, en particulier dans les secteurs chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques, ainsi que dans les industries alimentaires et d’alimentation vétérinaire.
99.90€ - 101.00€
Spécification
Type de produit | Godet |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (1,4301) |
Autoclavable | Oui |
Couleur | Argent |
Description | Godet |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16349541
|
Buerkle™
2309-0010 |
Capacité : 10 l |
99.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16359541
|
Buerkle™
2309-0015 |
101.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
ulliAcier inox (1.4301)/liliFinition polie ultra-brillante/li/ulSpécification
Godet | |
Oui | |
Godet |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Argent | |
1 de chaque |