Learn More
Buerkle™ Seau en acier inox
Le seau en acier inoxydable est adapté pour déplacer correctement des liquides et des matériaux en vrac, en particulier dans les secteurs chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques, ainsi que dans les industries alimentaires et d’alimentation vétérinaire.
Marque: Buerkle™ 2309-0010
78.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.06000kg
Description
ulliAcier inox (1.4301)/liliFinition polie ultra-brillante/li/ulSpécification
Godet | |
Oui | |
Argent | |
10,83 in | |
Acier inox | |
275 mm |
Acier inoxydable (1,4301) | |
2,64 gal. | |
Godet | |
275 mm | |
10,83 in | |
1 de chaque |