Learn More
RETSCH Tamis de fond en acier inox pour les broyeurs à fléaux SK 100
229.00€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Tamis de fond |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Broyeurs à fléaux SK100 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10410263
|
RETSCH
02.407.0059 |
0,12mm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10709171
|
RETSCH
02.407.0001 |
250 μm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10039400
|
RETSCH
02.407.0013 |
200 μm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10489872
|
RETSCH
02.407.0002 |
500 μm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10685261
|
RETSCH
02.407.0005 |
1,5mm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10605121
|
RETSCH
02.407.0004 |
1 mm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10759551
|
RETSCH
02.407.0006 |
2 mm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10450453
|
RETSCH
02.407.0009 |
5 mm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
1Each | |
Tamis de fond | |
Acier inoxydable | |
Broyeurs à fléaux SK100 |