Learn More
RETSCH Tamis de fond en acier inox pour les broyeurs à fléaux SK 100
Marque:  RETSCH 02.407.0001
Code produit. 10709171
  • 229.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis de fond
Broyeurs à fléaux SK100
250 μm