Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fûts en acier inoxydable avec tuyau de décharge et robinet d’arrêt
La pompe vide-fûts en acier inoxydable Buerkle™ avec tuyau de décharge et robinet d’arrêt convient au remplissage de liquides combustibles et facilement inflammables.
544.00€ - 580.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Catégories d’explosion IIA, IIB et IIC, à utiliser dans la zone de protection Ex 0 et 1 |
---|---|
Type | Pompe de fût |
À utiliser avec | Pour les combustibles et les liquides facilement inflammables, les denrées alimentaires |
Comprend | Tuyau de décharge et robinet d’arrêt |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10439602
|
Buerkle™
5601-0401 |
36 cm | 220 mL/coup |
544.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10255141
|
Buerkle™
5601-0501 |
57 cm | 350 mL/coup |
554.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10786192
|
Buerkle™
5601-0801 |
91 cm | 560 ml/coup |
580.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La pompe de transvasement Buerkle™ en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) convient au remplissage de liquides combustibles et facilement inflammables. La pompe de transvasement peut conduire de l’électricité et répond donc aux exigences de manipulation des liquides inflammables en combinaison avec le kit antistatique d’accessoires. Les joints en PTFE garantissent une utilisation sans entretien et à long terme. Capacité de pompage d’environ 9 à 22 l/min, en fonction de la longueur de la pompe. La vaste gamme d’accessoires permet d’adapter la pompe à des exigences très différentes.- Tube à immersion Ø 32 mm
- Tuyau amovible de 1,2 m de long
- Clapet à bille en acier inoxydable NW 8 mm
- Buse de décharge Ø 12,8 mm
Spécification
Catégories d’explosion IIA, IIB et IIC, à utiliser dans la zone de protection Ex 0 et 1 | |
Pompe de fût | |
Pour les combustibles et les liquides facilement inflammables, les denrées alimentaires | |
Tuyau de décharge et robinet d’arrêt |