Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fûts en acier inoxydable avec tuyau de décharge et robinet d’arrêt
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
36 cm
57 cm
91 cm
Débit:
220 mL/coup
350 mL/coup
560 ml/coup
Conditionnement:
1 pièce
Description
La pompe de transvasement Buerkle™ en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) convient au remplissage de liquides combustibles et facilement inflammables. La pompe de transvasement peut conduire de l’électricité et répond donc aux exigences de manipulation des liquides inflammables en combinaison avec le kit antistatique d’accessoires. Les joints en PTFE garantissent une utilisation sans entretien et à long terme. Capacité de pompage d’environ 9 à 22 l/min, en fonction de la longueur de la pompe. La vaste gamme d’accessoires permet d’adapter la pompe à des exigences très différentes.
- Tube à immersion Ø 32 mm
- Tuyau amovible de 1,2 m de long
- Clapet à bille en acier inoxydable NW 8 mm
- Buse de décharge Ø 12,8 mm
Spécification
Spécification
| Débit | 350 mL/coup |
| Comprend | Tuyau de décharge et robinet d’arrêt |
| Poids (métrique) | 2,61 kg |
| Longueur totale (métrique) | 69 cm |
| À utiliser avec | Pour les combustibles et les liquides facilement inflammables, les denrées alimentaires |
| Profondeur (métrique) | 57 cm |
| Longueur du tube de pompe | 57 cm |
| Type | Pompe de fût |
| Certifications/Conformité | Catégories d’explosion IIA, IIB et IIC, à utiliser dans la zone de protection Ex 0 et 1 |
| Matériau | Acier inox V2A |