Learn More
Micronova™ BinLiner™ Stands
Code produit. 17900060 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Conception:
Avec roulettes
Nbre de roulettes
Dimensions (L x l x H):
40,6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 po)
40,6 x 61,0 x 86,4 cm (16 x 24 x 34 po)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17900060
Marque: Micronova™ BLSSH168
With easy to clean, molded plastic corners and stainless-steel supports that do not touch the floor, BinLiner™ Stands are the perfect complement to Micronova BinLiners™ and are well suited for production and lab areas.
  • Product Type: BinLiner™ Stand
  • Material: Stainless Steel, Polypropylene
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Equipment): BinLiners™
Spécification
Capacité (métrique) 150 L
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility
Conception Nbre de roulettes
Capacité (impériale) 40 gal
Dimensions (L x l x H) 40,6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 po)
Jetable Reusable
Sans latex Yes
Quantité 1 Ea.
Empilables No
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Waste disposal
À utiliser avec (équipement) Micronova BinLiners™
Conditionnement LDPE Bag
Matériau Stainless Steel (304), Polypropylene
Type de produit BinLiner Stand