Learn More
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10303611
|
Bochem™
1150 |
115 mm |
10.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10484101
|
Bochem™
1151 |
130 mm |
10.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10663911
|
Bochem™
1152 |
145 mm |
11.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fabriqués en acier inox
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Acier inox 1:2 Pinces pour tissus