Learn More
Sampling Systems™ Louche en acier inox de 1000 mm de long
Conçue pour être facile à utiliser et adapté à une gamme de liquides. La louche de 1000 mm de long en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour obtenir un échantillon de surface à partir d’un large éventail d’environnements.
117.00€ - 171.00€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Longueur (métrique) | 1000 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12798726
|
Sampling Systems™
5005B-500 |
500 mL | Diamètre de cuvette extérieure de 90 mm |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15138086
|
Sampling Systems™
5005B-100 |
100 mL | Diamètre de cuvette extérieure de 39 mm |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15168086
|
Sampling Systems™
5005B-250 |
250 ml | Diamètre de cuvette extérieure de 65 mm |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Entièrement soudé
- Finition satinée
- Simplicité d’utilisation
- Pour l’échantillonnage de liquides
Spécification
Louche | |
Acier inoxydable (316L) | |
1000 mm |