Learn More
Sampling Systems™ Louche en acier inox de 1000 mm de long
Conçue pour être facile à utiliser et adapté à une gamme de liquides. La louche de 1000 mm de long en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour obtenir un échantillon de surface à partir d’un large éventail d’environnements.
Marque:  Sampling Systems™ 5005B-250
Code produit. 15168086
  • 180.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Entièrement soudé
  • Finition satinée
  • Simplicité d’utilisation
  • Pour l’échantillonnage de liquides
Spécification
Spécification
Louche
Diamètre de cuvette extérieure de 39 mm
250 ml
Acier inoxydable (316L)
Diamètre de cuvette extérieure de 65 mm
1000 mm