Learn More
Gilac™ Stacking and Nesting Perforated Crate
Stacking and Nesting Perforated Crate is lightweight and easy to grab hold of thanks to practical, ergonomic integrated handles.
22.85€
Spécification
Capacité (impériale) | 7.4 gal. |
---|---|
Capacité (métrique) | 28 L |
Type de bouchon | None |
Matériau | HDPE |
Forme | Rectangular |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17968771
|
Gilac™
G156721 |
Blanc |
22.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17978861
|
Gilac™
G039754 |
Brick Red |
22.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17908421
|
Gilac™
G156709 |
Red |
22.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17998631
|
Gilac™
G156723 |
Jaune |
22.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17968951
|
Gilac™
G156724 |
Beige, transparent |
22.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17958871
|
Gilac™
G156727 |
Bleu |
22.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17948821
|
Gilac™
G156736 |
Vert |
22.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17978731
|
Gilac™
G156777 |
Gris |
22.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Stacking and nesting perforated crate.
- Lightweight.
- Easy to grab hold of thanks to practical, ergonomic integrated handles.
- Stackable up to 2 m.
- 1/2 turn with direction indicator for stacking and nesting.
Spécification
7.4 gal. | |
None | |
Rectangular | |
Oui | |
600 mm | |
380 mm | |
155 mm |
28 L | |
HDPE | |
Crate | |
600 x 380 x 155 mm | |
23.6 in. | |
15 in. | |
6.1 in. |