missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilac™ Stacking and Nesting Perforated Crate

Stacking and Nesting Perforated Crate is lightweight and easy to grab hold of thanks to practical, ergonomic integrated handles.

Marque:  Gilac™ G156777

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17978731

  • 22.85€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Stacking and nesting perforated crate.
  • Lightweight.
  • Easy to grab hold of thanks to practical, ergonomic integrated handles.
  • Stackable up to 2 m.
  • 1/2 turn with direction indicator for stacking and nesting.
Spécification

Spécification

7.4 gal.
None
HDPE
Crate
600 x 380 x 155 mm
23.6 in.
15 in.
6.1 in.
28 L
Gris
Rectangular
Oui
600 mm
380 mm
155 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis