Learn More
Motic™ Stéréomicroscope avec rotation à 360° série ST-30C
Conçu pour l’apprentissage et la gestion rapide des contrôles qualité. Le stéréomicroscope à tête rotative 360° Motic™ série ST-30C tourne à 360° avec un réglage dioptrique sur l’oculaire gauche.
214.00€ - 326.00€
Spécification
Types d’objectifs | Achromatique |
---|---|
Type de tête | Binoculaire, 45° inclinés, rotation à 360° |
Eyepiece | WF10X/20 mm |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Pouvoir grossissant | Type d’éclairage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pouvoir grossissant | Type d’éclairage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15335533
|
Motic™
PS3645B201 |
20X, 40X | LED, rechargeable |
326.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11792646
|
Motic™
PS36425201 |
2X, 4X | Tungstène 12 V/10 W |
214.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tête binoculaire inclinée à 45° avec rotation à 360° avec réglage dioptrique sur le tube oculaire gauche
- Oculaires grand champ WF10X/20 mm
- Variateur de grossissement 2X, 4X
- Les objectifs sont parfocaux, parcentriques et achromatiques. Le grossissement est modifié en tournant la tourelle à 180° jusqu’à la butée à déclic
- Bloc de mise au point robuste à pignons & crémaillères avec limiteur d’effort
- Livré en standard avec des plaques de platine de 80 mm verre dépoli, noir et blanc.
- Modèle ST-36C 2LOO : Statif avec éclairage au tungstène épiscopique et diascopique 12 V/10 W
- Modèle ST-36C 6LED sans fil : Statif avec éclairage à LED épiscopique et diascopique rechargeable
Spécification
Achromatique | |
Binoculaire, 45° inclinés, rotation à 360° | |
WF10X/20 mm | |
1 de chaque |