Learn More
Motic™ Stéréomicroscope avec rotation à 360° série ST-30C
Conçu pour l’apprentissage et la gestion rapide des contrôles qualité. Le stéréomicroscope à tête rotative 360° Motic™ série ST-30C tourne à 360° avec un réglage dioptrique sur l’oculaire gauche.
Marque: Motic™ PS36425201
148.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tête binoculaire inclinée à 45° avec rotation à 360° avec réglage dioptrique sur le tube oculaire gauche
- Oculaires grand champ WF10X/20 mm
- Variateur de grossissement 2X, 4X
- Les objectifs sont parfocaux, parcentriques et achromatiques. Le grossissement est modifié en tournant la tourelle à 180° jusqu’à la butée à déclic
- Bloc de mise au point robuste à pignons & crémaillères avec limiteur d’effort
- Livré en standard avec des plaques de platine de 80 mm verre dépoli, noir et blanc.
- Modèle ST-36C 2LOO : Statif avec éclairage au tungstène épiscopique et diascopique 12 V/10 W
- Modèle ST-36C 6LED sans fil : Statif avec éclairage à LED épiscopique et diascopique rechargeable
Spécification
220 V | |
2X, 4X | |
230 V | |
Binoculaire, 45° inclinés, rotation à 360° | |
50 Hz | |
1 de chaque |
Class Mag 36 | |
Achromatique | |
ST-36C-2LOO | |
Tungstène 12 V/10 W | |
WF10X/20 mm |