missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SRBD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SRBD1 |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803455
|
Proteintech
24931-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16893445
|
Proteintech
24931-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SRBD1 gene ontology annotations related to this gene include nucleobase-containing compound metabolic process; translation.Spécification
SRBD1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q497V5, Q8N5C6 | |
55133, 78586 | |
SRBD1 Fusion Protein Ag21661 | |
Primary | |
-20°C | |
SRBD1 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
S1 RNA binding domain 1, SRBD1 | |
SRBD1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |