Learn More
Haldenwanger™ Mortier à bec verseur
15.95€ - 436.00€
Spécification
Type de produit | Mortier |
---|---|
Comprend | Avec bec verseur |
Type | Mortier |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10133494
|
Haldenwanger™
L 55/11/GLASIERT |
240 mm | N/A | ||||||
10746485
|
Haldenwanger™
55/8/glazed |
180mm |
276.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10021274
|
Haldenwanger™
55/4/glazed |
115mm |
301.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12005133
|
Haldenwanger™
55/00 |
50mm |
15.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10556614
|
Haldenwanger™
55/1/glazed |
70 mm | N/A | ||||||
12055133
|
Haldenwanger™
55/2/glazed |
80 mm | N/A | ||||||
Spécification
Mortier | |
Avec bec verseur | |
Mortier |