Learn More
Haldenwanger™ Mortier à bec verseur
Marque: Haldenwanger™ 55/4/glazed
208.30 EUR valable jusqu'au 2024-10-18
Utilisez le code promo "21642" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
300mL | |
Mortier | |
Mortier |
115mm | |
Avec bec verseur |