Learn More
uvex Chaussures basses PU 65808, blanc, hygiéniques et spotives - Largeur 11
Chaussure de sécurité à enfiler S2 moderne, sans métal, ultra-légère et flexible avec bande auto-agrippante amovible pour marquage coloré (en option)
127.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Microfibre |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17202351
|
uvex
6580835 |
35 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17212351
|
uvex
6580836 |
36 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17222351
|
uvex
6580837 |
37 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17232351
|
uvex
6580838 |
38 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17242351
|
uvex
6580839 |
39 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17252351
|
uvex
6580840 |
40 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17262351
|
uvex
6580841 |
41 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17272351
|
uvex
6580842 |
42 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17282351
|
uvex
6580843 |
43 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17292351
|
uvex
6580844 |
44 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17202361
|
uvex
6580845 |
45 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17212361
|
uvex
6580846 |
46 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17222361
|
uvex
6580847 |
47 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17232361
|
uvex
6580848 |
48 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17242361
|
uvex
6580849 |
49 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17252361
|
uvex
6580850 |
50 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17262361
|
uvex
6580851 |
51 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17272361
|
uvex
6580852 |
52 |
127.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Chaussures hygiéniques et sportives Uvex 1 6580.8 S2 SRC
- Tige fabriquée en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
- Coutures minimales pour réduire la contamination
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Lavables jusqu’à 30°C
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
- Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique
- inférieure à 35 mégohms
- Bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique
- Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec une bonne absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Matériaux respirants
- Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Pour une utilisation non intensive
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6580,8
- Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Blanc | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S2 | |
ESD Safety Shoe |
Microfibre | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Chaussures basses PU 65808, blanc, hygiéniques et spotives - Largeur 11