Learn More
uvex Chaussures basses PU 65808, blanc, hygiéniques et spotives - Largeur 11
Chaussure de sécurité à enfiler S2 moderne, sans métal, ultra-légère et flexible avec bande auto-agrippante amovible pour marquage coloré (en option)
Marque:  uvex 6580852
104.88 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17272361
  • 127.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Chaussures hygiéniques et sportives Uvex 1 6580.8 S2 SRC
  • Tige fabriquée en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
    • Coutures minimales pour réduire la contamination
    • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Lavables jusqu’à 30°C
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique
  • inférieure à 35 mégohms
  • Bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec une bonne absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Matériaux respirants
  • Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Pour une utilisation non intensive
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6580,8
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blanc
52
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Microfibre
Composite
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S2
ESD Safety Shoe
Nom du produit
uvex Chaussures basses PU 65808, blanc, hygiéniques et spotives - Largeur 11 > Chaussures basses, 65808, blanches, largeur : 11, taille : 52