Learn More
SPOCD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SPOCD1 |
---|---|
Concentration | 0.31 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16851785
|
Proteintech
22243-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16841785
|
Proteintech
22243-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
SPOCD1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6ZMY3 | |
90853 | |
SPOCD1 Fusion Protein Ag17734 | |
Primary | |
-20°C | |
SPOCD1 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
RP11 84A19.1, SPOC domain containing 1, SPOCD1 | |
SPOCD1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |