missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbolite™ Four tubulaire fendu

Marque:  Carbolite™ VST120600-230SN+&02-301

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12173360

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Spécification

Spécification

45 min.
1200°C
700mm
3000 w
Split Tube Furnace
350 W x 700 H mm
220 V
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Carbolite™ Four tubulaire fendu > Longueur : 700mm

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis