Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiral Condensers, with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
89.00€ - 183.00€
Spécification
Comprend | Filetages GL 14 et deux olives en plastique filetées |
---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11556804
|
Lenz Laborglasintrumente
05233211 |
160 mm |
89.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10624915
|
Lenz Laborglasintrumente
05233414 |
400 mm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11586804
|
Lenz Laborglasintrumente
05233514 |
500 mm |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spiral condensers for cooling condensates
- With NS socket and NS cone
- Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Filetages GL 14 et deux olives en plastique filetées |