Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiral Condensers, with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05233211
Code produit. 11556804
  • 89.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Condenseurs à serpentin pour le refroidissement des condensats
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Filetages GL 14 et deux olives en plastique filetées
160 mm
Prise et cône NS 14/23