Learn More
Cole Parmer Spill-X Refill
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
Marque: Cole Parmer 86292-50
Description
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
Spécification
Rouge | |
Recharge pour traitement des déversements | |
Boîtes de kit de traitement des déversements | |
6/carton |
PP | |
Déversement d’agents acides | |
Recharge Spill-X |
Sécurité et traitement
- X6 SPILL-X-A ACID AGENT REFILL,
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: magnesium oxide, fullers earth, sodium carbonate