Learn More
Cole Parmer Spill-X Refill
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Déversement d’agents acides
Couleur:
Rouge
Description
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Matériau | PP |
| Type | Recharge pour traitement des déversements |
| À utiliser avec (application) | Déversement d’agents acides |
| À utiliser avec (équipement) | Boîtes de kit de traitement des déversements |
| Modèle | Recharge Spill-X |
| Quantité d’emballage | 6/carton |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X6 SPILL-X-A ACID AGENT REFILL,
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: magnesium oxide, fullers earth, sodium carbonate