Learn More
SPEX CertiPrep™ Rack pour flacon en acier recouvert d’époxy
À utiliser pour le stockage et la manipulation de flacons.
Marque:  SPEX CertiPrep™ 6805
Code produit. 15320492
Quantité Prix
1 147.00€ / 1 pièce
6 127.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabrication en acier recouvert d’époxy durable
  • Peut contenir jusqu’à six des grands flacons de broyage suivants : 6801 kit de flacons de broyage de grande taille et kit de flacons de broyage sans Cr de grande taille 6871
  • Inclus pour l’achat d’un kit d’accessoires pour flacons de broyage de grande taille 6870L
Spécification
Spécification
Portoir pour flacons
Contient de grands flacons de broyage pour le stockage et la manipulation
Broyeur cryogénique Freezer/Mill™
Nom du produit
SPEX CertiPrep™ Rack pour flacon en acier recouvert d’époxy > Matériau : Acier recouvert d’époxy