Learn More
Epredia™ Pinces et accessoires pour échantillons
Obtenez le meilleur de votre microtome Epredia™ grâce à ces pinces et accessoires pour échantillons Epredia™.
Marque: Epredia™ 715010S
Description
Obtenez le meilleur de votre microtome Thermo Scientific™ grâce à ces pinces et accessoires pour échantillons Thermo Scientific™.
Segment d’arc
- Pour les porte-échantillons universels avec une rotation à 360° et une orientation de précision standard de ±30°
- Fonctionne également avec l’orientation de l’échantillon sur les axes X et Y
- Réglages par le mécanisme d’entraînement
Porte-échantillon universel
- Pour les échantillons plats et ronds jusqu’à 8 mm utilisés avec le segment d’arc
Pince pour échantillons standard
- Dotée d’une mâchoire supérieure fixe assurant une stabilité accrue, l’orientation sur les axes X et Y, ainsi que la rotation pour un positionnement précis
- Dimensions maximales de l’échantillon : 55 × 50 mm
- Le modèle argenté est destiné aux nouveaux modèles HM 325, HM 355S et HM 340E dotés d’un numéro de série supérieur à 34000
Plateau pour échantillons ronds
- À monter dans la pince pour échantillons standard
- Le système à deux ressorts garantit l’insertion aisée de l’échantillon sans basculement, ni pincement
- Stabilité optimale
- Retrait facile de l’échantillon rond
- En cas d’utilisation des pinces pour échantillons rondes, la pince pour échantillons standard doit être équipée d’une lumière sur la mâchoire (réf. 546080)
Lumière sur la mâchoire utilisée pour réduire le poids et dotée d’inserts pour les échantillons ronds
Insert en V pour les pinces pour échantillons standard afin de faciliter le maintien des échantillons ronds
Pièce à distance V pour les pinces pour échantillons standard
Platines pour échantillons fonctionnant avec les pinces pour échantillons standard avec inserts en V
Pince à cassette universelle avec mâchoires bloquantes à insérer dans la pince pour échantillons standard pour microtome
Pince à feuille d’aluminium
- À insérer dans la pince pour échantillons standard
- Les mâchoires à ressort permettent de maintenir l’échantillon en place
- Une fente de compensation dans la mâchoire permet de maintenir parfaitement l’échantillon et d’assurer une épaisseur de section constante
- Orientation sur l’axe Z
- L’anneau intermédiaire assure l’alignement sur la position zéro des axes X/Y
Spécification
Standard Specimen Clamp (Silver) | |
Pince à échantillon standard | |
Microtomes Epredia |