Learn More
Epredia™ Pièce d’écartement en V de l’échantillon
Code produit. p-4529924 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Insert pour échantillons ronds
Pince en feuille de métal
Pince à cassette universelle
Pince à échantillon standard
Pièce d’écartement en V
Porte-échantillons universel
Specimen Stage, 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12073119
Marque: Epredia™ 715010
Obtenez le meilleur de votre microtome Epredia™ grâce à ces pinces et accessoires pour échantillons Epredia™.
Obtenez le meilleur de votre microtome Thermo Scientific™ grâce à ces pinces et accessoires pour échantillons Thermo Scientific™.
Arc de segment
  • Pour porte-échantillons universel avec rotation à 360° et orientation précise standard de ±30°
  • Fonctionne en plus de l’orientation des échantillons dans les axes X et Y
  • Réglages via le mécanisme d’entraînement
Porte-échantillons universel
  • Pour les échantillons plats et ronds jusqu’à 8 mm utilisés avec l’arc de segment
Pince à échantillon standard
  • Avec une mâchoire supérieure fixe assurant une grande stabilité, une orientation sur les axes X et Y et une rotation pour un positionnement précis
  • Taille maximale des échantillons : 55 × 50 mm
  • Le modèle en argent est destiné aux modèles HM 325, HM 355S et HM 340E plus récents avec des numéros de série supérieurs à 34000
Insert pour échantillons ronds
  • À installer dans la pince à échantillons standard
  • Le système à ressort en tandem assure une insertion facile de l’échantillon sans inclinaison ni compression
  • Stabilité optimale
  • Retrait facile de l’échantillon rond
  • Lors de l’utilisation des pinces à échantillon ronds, la pince à échantillon standard doit être équipée d’une lumière de mâchoire (réf. 546080)
Lumière de mâchoire utilisée pour la réduction du poids avec des inserts pour les échantillons ronds
  • Insert en V pour les pinces à échantillons standard pour aider à tenir les échantillons ronds
  • Pièce distance en V pour pinces à échantillons standard
  • Platines de positionnement des échantillons fonctionnent avec une pince à échantillon standard avec insert en V
  • Pince à cassette universelle avec mâchoires de serrage à insérer dans la pince à échantillons standard pour microtome
    Pince en feuille de métal
    • À installer dans la pince à échantillons standard
    • Les mâchoires à ressort maintiennent l’échantillon en position
    • Une fente de compensation dans la mâchoire assure un serrage parfait de l’échantillon et des épaisseurs de section constantes
    • Orientation sur l’axe Z
    • L’anneau intermédiaire assure l’alignement en position zéro X/Y
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Pince à échantillon standard
    À utiliser avec (équipement) Microtomes Epredia