Learn More
Epredia™ Pinces et accessoires pour échantillons
Obtenez le meilleur de votre microtome Epredia™ grâce à ces pinces et accessoires pour échantillons Epredia™.
Marque: Epredia™ 715280
Description
Obtenez le meilleur de votre microtome Thermo Scientific™ grâce à ces pinces et accessoires pour échantillons Thermo Scientific™.
Arc de segment
- Pour porte-échantillons universel avec rotation à 360° et orientation précise standard de ±30°
- Fonctionne en plus de l’orientation des échantillons dans les axes X et Y
- Réglages via le mécanisme d’entraînement
Porte-échantillons universel
- Pour les échantillons plats et ronds jusqu’à 8 mm utilisés avec l’arc de segment
Pince à échantillon standard
- Avec une mâchoire supérieure fixe assurant une grande stabilité, une orientation sur les axes X et Y et une rotation pour un positionnement précis
- Taille maximale des échantillons : 55 × 50 mm
- Le modèle en argent est destiné aux modèles HM 325, HM 355S et HM 340E plus récents avec des numéros de série supérieurs à 34000
Insert pour échantillons ronds
- À installer dans la pince à échantillons standard
- Le système à ressort en tandem assure une insertion facile de l’échantillon sans inclinaison ni compression
- Stabilité optimale
- Retrait facile de l’échantillon rond
- Lors de l’utilisation des pinces à échantillon ronds, la pince à échantillon standard doit être équipée d’une lumière de mâchoire (réf. 546080)
Lumière de mâchoire utilisée pour la réduction du poids avec des inserts pour les échantillons ronds
Insert en V pour les pinces à échantillons standard pour aider à tenir les échantillons ronds
Pièce distance en V pour pinces à échantillons standard
Platines de positionnement des échantillons fonctionnent avec une pince à échantillon standard avec insert en V
Pince à cassette universelle avec mâchoires de serrage à insérer dans la pince à échantillons standard pour microtome
Pince en feuille de métal
- À installer dans la pince à échantillons standard
- Les mâchoires à ressort maintiennent l’échantillon en position
- Une fente de compensation dans la mâchoire assure un serrage parfait de l’échantillon et des épaisseurs de section constantes
- Orientation sur l’axe Z
- L’anneau intermédiaire assure l’alignement en position zéro X/Y
Spécification
Insert pour échantillons circulaires, 19 mm | |
Insert pour échantillons ronds | |
Microtomes Epredia |