Learn More
asecos™ Absorbants spéciaux rouleaux pré-découpés
Efficace pour les acides, des bases, des produits chimiques agressifs et des huiles
sur devis
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Matériau | Heavy-duty Cloth |
Type | Chemical Sorbent Roll |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17896506
|
asecos™
9913 |
45 m | 400.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17876576
|
asecos™
9919 |
45 m | 700.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17816346
|
asecos™
11319 |
90 m | 800.00 mm |
sur devis
2 pièces |
N/A | ||||
Description
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Jaune | |
Heavy-duty Cloth | |
Chemical Sorbent Roll |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Absorbants spéciaux rouleaux pré-découpés