Learn More
asecos™ Absorbants spéciaux rouleaux pré-découpés
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
45 m
90 m
Largeur (métrique):
400,00 mm
700,00 mm
800,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Heavy-duty Cloth |
| Type | Chemical Sorbent Roll |
| Longueur (impériale) | 295.28 ft. |
| Longueur (métrique) | 90 m |
| Largeur (impériale) | 31.50 in. |
| Largeur (métrique) | 800,00 mm |
| Poids (impériale) | 30.86 lb. |
| Poids (métrique) | 14 kg |