Learn More
VACUUBRAND™ Huile spéciale
Marque: VACUUBRAND™ 20687700
65.37 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Huile spéciale TWII | |
Flacon | |
1 de chaque | |
1 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
11Heures
6Minutes
56Secondes
39
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Huile spéciale > Volume : 1 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu