Learn More
Gilson™ PIPETMAX™
PIPETMAX™ is an automated pipetting solution for the efficient processing of high-throughput biological assays, all in a benchtop size that easily fits into any lab.
Marque:  Gilson™ 32100001
Code produit. 16636165
  • 38875.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
PIPETMAX repose sur la technologie PIPETMAN™, qui permet de réduire les réplicats techniques coûteux et d’optimiser la reproductibilité en éliminant les incohérences dues aux erreurs courantes de pipetage. Le système automatisé élimine le temps consacré aux travaux fastidieux de pipetage, ce qui améliore la productivité du laboratoire et vous permet d’obtenir des résultats plus rapidement. Plusieurs protocoles pré-développés et validés sont disponibles en téléchargement tandis que des protocoles personnalisés peuvent être écrits pour s’adapter à n’importe quel flux de travail.
  • Les logiciel et matériel PIPETMAX sont personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques d’un dosage, vous permettant de configurer et de personnaliser les analyses en fonction de tout réactif, kit ou protocole
  • Les cassettes à 8 canaux peuvent être réglées pour utiliser 1 à 8 embouts
  • Avec une plage de volumes allant de 1 à 1 000 μL, PIPETMAX est une solution idéale pour la qPCR, les réactions NGS et les tests cellulaires
  • Encombrement réduit, s’adapte facilement sur une paillasse de laboratoire ou sous une hotte filtrante
  • Facile à déplacer vers l’emplacement le plus adapté aux dosages en cours
Spécification
Spécification
Pipeteur automatisé
8
1 to 1000 μL
96- and 384-well microplates, strip plates, and cell culture formats
Touchscreen tablet, or PC control via USB and TRILUTION™ micro software
Polypropylène
100/240 V
6,25 A
ISO 9001
Polypropylène, verre, Glass
Manipulation de liquides
Cover Cutouts
TRILUTION™
50/60 Hz, 100/240 V AC, 24 V DC, 6.25 A, 150 W
150 W
50/60 Hz
Nom du produit
Gilson™ PIPETMAX™ > PIPETMAX avec couvercle de protection ; certifications/conformité : ISO 9001 ; matériau : Polypropylène ; fréquence : 50/60 Hz ; logiciel : TRILUTION™ ; puissance : 150 W