Learn More
Bel-Art™ Robinets d’arrêts SP Scienceware™
Avec un bouchon étanche amovible en PTFE non adhésif et résistant aux produits chimiques, avec raccords cannelés compatibles avec les tubulures de 1/4 à 3/8 po de diamètre intérieur
60.20€ - 74.55€
Code produit | Marque | Type | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10538491
|
Bel-Art™
F30891-0000 |
Robinet d’arrêt à 2 voies | 4 mm |
60.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10271991
|
Bel-Art™
F30894-0000 |
Robinet d’arrêt 3 voies | 2 mm |
74.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11372224
|
Bel-Art™
F30895-0000 |
Robinet d’arrêt à 3 voies | 4 mm |
67.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10018220
|
Bel-Art™
F30890-0000 |
Robinet d’arrêt 2 voies | 2 mm |
69.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Commande d’arrêt instantané
- Pression nominale de 240 kPa (35 psi)
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Le modèle à trois voies permet le raccordement de deux ou des trois bras
Spécification
Autoclavable |