Learn More
Bel-Art™ Robinets d’arrêts SP Scienceware™
Avec un bouchon étanche amovible en PTFE non adhésif et résistant aux produits chimiques, avec raccords cannelés compatibles avec les tubulures de 1/4 à 3/8 po de diamètre intérieur
Marque:  Bel-Art™ F30891-0000
Code produit. 10538491
  • 60.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Commande d’arrêt instantané
  • Pression nominale de 240 kPa (35 psi)
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Le modèle à trois voies permet le raccordement de deux ou des trois bras
Spécification
Spécification
Robinet d’arrêt à 2 voies
PP
35°psi
Tubulures dentelées
Deux ou trois bras
4 mm
Autoclavable
de 6,4 à 7,9 mm
PTFE