Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage économiques stériles SP Scienceware™
Pour prélever un petit volume spécifique d’échantillon en poudre ou liquide
24.15€
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Comprend | Certificat de stérilisation |
Type de fond | Plat |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15520112
|
Bel-Art™
F36740-0210 |
2,5 mL | |||||||
15530112
|
Bel-Art™
F36740-0310 |
5 mL |
24.15€
Pack de 10 |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15540112
|
Bel-Art™
F36740-0410 |
8 mL |
24.15€
Pack de 10 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15510112
|
Bel-Art™
F36740-0110 |
1,25 mL | |||||||
Description
- En PS très résistant aux chocs, de qualité FDA et stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Avec fond plat pour une utilisation comme nacelle de pesée
- Disponible en blanc
- Disponible en conditionnement individuel pour une utilisation unique
- Certificat du processus de stérilisation inclus
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Certificat de stérilisation | |
Oui | |
Blanc | |
Conçu pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides. Offre également durabilité et solidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes |
Polystyrène | |
Plat | |
Stérile | |
FDA |