Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage économiques stériles SP Scienceware™
Pour prélever un petit volume spécifique d’échantillon en poudre ou liquide
Marque:  Bel-Art™ F36740-0210
Description
  • En PS très résistant aux chocs, de qualité FDA et stérilisé par irradiation aux rayons gamma
  • Avec fond plat pour une utilisation comme nacelle de pesée
  • Disponible en blanc
  • Disponible en conditionnement individuel pour une utilisation unique
  • Certificat du processus de stérilisation inclus
Spécification
Spécification
Cuillère d’échantillonnage
Certificat de stérilisation
2,5 mL
Stérile
FDA
Polystyrène
Plat
Oui
blanc
Conçu pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides. Offre également durabilité et solidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes