Learn More
Bel-Art™ Pelles en polypropylène réutilisables SP Scienceware™
Conçu pour récupérer des échantillons à partir d’une source plus importante. Les pelles en polypropylène réutilisables SP Scienceware™ constituent un précieux outil de laboratoire polyvalent.
Marque: Bel-Art™ F36748-0000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.13500kg
Description
Conçu pour récupérer des échantillons à partir d’une source plus importante. Les pelles en polypropylène réutilisables SP Scienceware™ constituent un précieux outil de laboratoire polyvalent.
- Pelle rigide
- Le fond plat maintient les pelles droites lorsqu’elles sont remplies ou vides
- Peuvent être utilisés comme nacelle de pesée
- En PP
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Conforme aux réglementations de la FDA pour le contact avec des aliments
- La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prendre des poids/volumes d’échantillons exacts
- Les volumes indiqués représentent des échantillons cuillère types
Spécification
Pelle d’échantillonnage | |
Autoclavable | |
60 mL | |
Monobloc | |
Lisse | |
Conçues pour rester horizontales vides ou une fois remplies, leur permettant d’être utilisées comme nacelles de pesée ou d’être placées sur une surface plane pour faciliter le prélèvement d’échantillons et leur distribution | |
1,12 in | |
8,06 in | |
20,5 cm | |
1.62 in |
Polypropylène | |
2,02 oz. | |
Non | |
Translucide | |
FDA | |
20,5 x 4,1 x 2,9 cm | |
2,9 cm | |
5 po | |
12,7 cm | |
4,1 cm |