Learn More
Bel-Art™ Pelles en polypropylène réutilisables SP Scienceware™
Code produit. p-166373 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
75 mL
125 mL
Longueur (métrique) de la poignée:
4,8 cm
12,7 cm
Dimensions (L x l):
14,1 x 4,4 x 2,7 cm
20,5 x 4,1 x 2,9 cm
22,1 x 5,1 x 3,3 cm
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11791485
Marque: Bel-Art™ F367480000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour récupérer des échantillons à partir d’une source plus importante. Les pelles en polypropylène réutilisables SP Scienceware™ constituent un précieux outil de laboratoire polyvalent.
  • Pelle rigide
  • Le fond plat maintient les pelles droites lorsqu’elles sont remplies ou vides
  • Peuvent être utilisés comme nacelle de pesée 
  • En PP
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Conforme aux réglementations de la FDA pour le contact avec des aliments
  • La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prendre des poids/volumes d’échantillons exacts
  • Les volumes indiqués représentent des échantillons cuillère types
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2,02 oz.
Capacité (métrique) 60 mL
Couleur Translucide
Certifications/Conformité FDA
Jetable Non
Type de produit Pelle
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Conçues pour rester horizontales vides ou une fois remplies, leur permettant d’être utilisées comme nacelles de pesée ou d’être placées sur une surface plane pour faciliter le prélèvement d’échantillons et leur distribution
Longueur (impériale) 8,06 in
Largeur (impériale) 1.62 in
Largeur (métrique) 4,1 cm
Dimensions (L x l) 20,5 x 4,1 x 2,9 cm
Longueur (impériale) de la poignée 5 po
Longueur (métrique) de la poignée 12,7 cm
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 20,5 cm