Learn More
Bel-Art™ Coupe-tube en plastique et lames de rechange SP Scienceware™
Le coupe-tube portable, de poche, coupe la tubulure flexible de 1,6 mm à 19 mm (1/16 à 3/4 po) D.E.
17.15€
Spécification
Longueur totale (impériale) | 3 po |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 76,2 mm |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10476834
|
Bel-Art™
H21011-0000 |
Lame de rechange |
17.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Par sécurité, la mâchoire à ressort reste fermée lorsqu’elle n’est pas utilisée.
- La lame en acier durci remplaçable réalise des coupes droites et nettes
Spécification
3 po | |
76,2 mm |
Non recommandé pour les tubulures en latex.