Learn More
Bel-Art™ Coupe-tube en plastique et lames de rechange SP Scienceware™
Le coupe-tube portable, de poche, coupe la tubulure flexible de 1,6 mm à 19 mm (1/16 à 3/4 po) D.E.
Marque:  Bel-Art™ H21011-0000
Code produit. 10476834
  • 19.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lame de remplacement en acier durci pour une utilisation avec le coupe-tubes de poche Bel-Art&trade 22-088-245
  • Fait des découpes propres et droites
Spécification
Spécification
Acier
76,2 mm
Lame de rechange
3 in
Coupe-tube
Non recommandé pour les tubulures en latex.