Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuges CTS™ Series
Le kit de thérapie cellulaire Sorvall™ X4 R Pro CTS, contenant la documentation de test d’acceptation usine vous aide à configurer les processus plus rapidement, à rester en conformité réglementaire et à passer les audits réglementaires
Marque: Thermo Scientific™ 75009018
20240.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24282" pour bénéficier de cette offre.
Description
The Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuge Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. Sorvall X4 R Pro Centrifuges (refrigerated benchtop models) are designed to help you get your research done more quickly, consistently, and with powerful reliability. Built on the foundation of quality and dependability that you expect from Thermo Scientific products, General Purpose Pro Centrifuges have features that can take your work to the next level.
Les centrifugeuses Sorvall™ X4 R Pro CTS répondent non seulement à votre besoin d’un équipement de séparation essentiel, mais vous fournissent également la documentation de conformité et les services de validation nécessaires.
- Interface à écran tactile intuitive pour une programmation plus rapide
- Capacité exceptionnelle de 4 L avec le rotor TX-1000 permettant une vitesse de traitement rapide par lots
- Exécutez le téléchargement des données du journal au format PDF non modifié via le port USB pour rationaliser la traçabilité des procédés
- Les fonctions de planification et les files d’attente de maintenance préventive permettent de réduire les temps d’arrêt afin d’éviter le retard du traitement cellulaire et l’impact sur la viabilité cellulaire
- Les couvercles de confinement biologique ClickSeal™ aident à prévenir la contamination
- Compatibles avec les procédures courantes des BPFa et de désinfection des salles blanches, telles que la stérilisation à la chaleur sèche Steris VHP
- La documentation relative au test d’acceptation usine contient plusieurs certificats réglementaires (déclaration de conformité (CE), certificats CSA et QMS, certificats d’état environnemental), le programme de maintenance client recommandé et la documentation usine spécifique au produit (certificat de conformité, spécifications techniques, dessins d’équipement, certificat Porton Down de Public Health England)
Spécification
Certifications : EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15. Normes : ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2 | |
Sorvall™ | |
Direct, induction sans brosse à profil bas | |
Less waste, Energy efficient | |
Acier inoxydable, mélange ABS-Polycarbonate | |
Centrifugeuse de paillasse | |
50/60 Hz |
4 L | |
15 200 tr/min (F21-48 x 2) | |
Oui | |
Rotors | |
Rotor TX-1000, adaptateurs pour adaptateurs de tubes coniques de 50 ml et 15 ml, et flacon de 500 ml, couvercles de confinement biologique ClickSeal, documentation d’acceptation du test usine | |
TX-1000 | |
220/240 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Faites-nous une offre sur les centrifugeuses
Profitez de tarifs spéciaux sur les meilleures centrifugeuses. Faites-nous une offre dès aujourd'hui et améliorez l'équipement de votre laboratoire. Offre limitée !Code promotionnel: 21629Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31