Learn More
Branson Ultrasonics™ Désintégrateur de cellules Sonifier™ SFX150
Le désintégrateur de cellules Sonifier™ SFX150 de Branson Ultrasonics avec commandes avancées permet un contrôle plus précis de tous les éléments critiques de l’expérience.
5465.00€ - 5850.00€
Spécification
Puissance 150 W
Dimensions (L x l x H) 31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in)
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons, perturbation cellulaire, dispersion de nanoparticules, mélange, homogénéisation, ADN, lyse cellulaire, extraction de protéines
Comprend Alimentation électrique, convertisseur 40 kHz, micro pointe 3,17 mm (0,125 po), cordon d’alimentation, manuel, kit de clés
Modèle SFX150
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Tension Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Tension Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
15539624
Afficher les documents
Branson Ultrasonics™
101-063-963R
240 V Disrupteur cellulaire avec convertisseur traditionnel
5465.00€
1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15637338
Afficher les documents
Branson Ultrasonics™
101-063-1097R
240 V Disrupteur cellulaire avec convertisseur portatif
5850.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
Description
Interface facile à utiliser permettant la surveillance en cours de traitement des variables clés, notamment le temps, la puissance, l’énergie, la température (nécessite une sonde de température en option) et la progression de l’expérience.
  • Traitement jusqu’à 150 ml
  • Silencieux pour fonctionner sans boîtier audio
  • Contrôle de la température réelle (nécessite une sonde de température séparée)
  • Ultrasons continus ou pulsés
  • Mode temps ou énergie avec pulsation d’énergie
  • Indicateur de progression de l’expérience
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Garantie
3 ans
Spécification
Spécification
150 W
Préparation d’échantillons, perturbation cellulaire, dispersion de nanoparticules, mélange, homogénéisation, ADN, lyse cellulaire, extraction de protéines
SFX150
6,3 kg
31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in)
Alimentation électrique, convertisseur 40 kHz, micro pointe 3,17 mm (0,125 po), cordon d’alimentation, manuel, kit de clés
14 lb
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Branson Ultrasonics™ Désintégrateur de cellules Sonifier™ SFX150