Learn More
Branson Ultrasonics™ Désintégrateur de cellules Sonifier™ SFX150
Click to view available options
Type de produit:
Disrupteur cellulaire avec convertisseur portatif
Disrupteur cellulaire avec convertisseur traditionnel
Tension:
240 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
Interface facile à utiliser permettant la surveillance en cours de traitement des variables clés, notamment le temps, la puissance, l’énergie, la température (nécessite une sonde de température en option) et la progression de l’expérience.
- Traitement jusqu’à 150 ml
- Silencieux pour fonctionner sans boîtier audio
- Contrôle de la température réelle (nécessite une sonde de température séparée)
- Ultrasons continus ou pulsés
- Mode temps ou énergie avec pulsation d’énergie
- Indicateur de progression de l’expérience
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Garantie
3 ans
Spécification
Spécification
| Type de produit | Disrupteur cellulaire avec convertisseur portatif |
| Tension | 240 V |
| Puissance | 150 W |
| Dimensions (L x l x H) | 31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in) |
| À utiliser avec (application) | Préparation d’échantillons, perturbation cellulaire, dispersion de nanoparticules, mélange, homogénéisation, ADN, lyse cellulaire, extraction de protéines |
| Comprend | Alimentation électrique, convertisseur 40 kHz, micro pointe 3,17 mm (0,125 po), cordon d’alimentation, manuel, kit de clés |
| Modèle | SFX150 |
| Poids (impériale) | 14 lb |
| Poids (métrique) | 6,3 kg |