Learn More
Memmert™ Logiciel conforme aux spécifications AtmoCONTROL de la FDA
Répond aux exigences relatives à l’utilisation des ensembles de données stockées électroniquement et des signatures électroniques comme indiqué dans le Règlement 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
Marque:  Memmert™ HPP110ecoFDAQ1
Code produit. 17199694
  • 2625.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Licence de base pour la lecture de l’enregistrement des données d’une unité (uniquement pour les unités avec TwinDISPLAY)
  • Les documents IQ/OQ respectifs sont disponibles en allemand et en anglais (sans supplément)
Spécification
Spécification
Uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY
HPP110eco
Nom du produit
Memmert™ Logiciel conforme aux spécifications AtmoCONTROL de la FDA > HPP110eco