Learn More
Fisherbrand™ Système d’acquisition de données informatiques pour baromètre numérique
Suivez les résultats des thermomètres, hygromètres, baromètres, indicateurs de lumière, anémomètres, manomètres, de l’oxygène dissous, de la conductivité et bien plus encore. Le système d’acquisition de données informatiques Fisherbrand™ pour baromètre numérique est conçu pour être utilisé avec le baromètre numérique Fisherbrand™ Traceable™.
Marque:  Fisherbrand™ 61011-58
Code produit. 15567603
  • 132.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Suivez les résultats des thermomètres, hygromètres, baromètres, indicateurs de lumière, anémomètres, manomètres, de l’oxygène dissous, de la conductivité et bien plus encore. Le système d’acquisition de données informatiques Fisherbrand™ pour baromètre numérique est conçu pour être utilisé avec le baromètre numérique Fisherbrand™ Traceable™.
  • Permet jusqu’à huit mètres Traceable™ uniques de capturer simultanément des données et de les envoyer directement par e-mail à n’importe quel smartphone ou ordinateur
  • Capturez en permanence les relevés ; suivez les résultats
  • Les relevés sont enregistrés dans un fichier qui peut être visualisé, imprimé ou fusionné dans un rapport ou un format de feuille de calcul
  • Les données continuent d’être collectées en arrière-plan même lorsque l’utilisateur travaille sur d’autres logiciels
  • L’alarme sonore / visuelle 24/7 rappelle à l’utilisateur de vérifier les données
Spécification
Spécification
Système d’acquisition de données informatiques
Computer Data Acquisition System
Permet de suivre facilement les résultats des thermomètres, hygromètres, baromètres, indicateurs de lumière, anémomètres, manomètres, de l’oxygène dissous, de la conductivité et bien plus encore
6 ft.
No Display
CD, câble de 6 pi
Baromètre numérique Traceable™ Fisherbrand™
Nom du produit
Fisherbrand™ Système d’acquisition de données informatiques pour baromètre numérique > Système d’acquisition de données informatiques