Learn More
Memmert™ Logiciel Atmocontrol, licence de base pour 1 unité, doc. Iq/Oq Disponible en allemand et en anglais, pour Hcp50
Le logiciel Memmert™ AtmoCONTROL répond aux exigences relatives à l’utilisation d’ensembles de données stockés électroniquement et de signatures électroniques.
Marque:  Memmert™ HCP50FDAQ1
Code produit. 16394877
  • 2815.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Logiciel AtmoCONTROL conforme aux spécifications de la FDA
  • Répond aux exigences relatives à l’utilisation des ensembles de données stockées électroniquement et des signatures électroniques comme indiqué dans la réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
  • Licence de base pour le contrôle d’une unité
  • Les documents QI/QO respectifs sont disponibles en allemand et en anglais (sans supplément)
Spécification
Spécification
Règlement 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
Modèles U, UF, TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 106
Logiciel
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ Logiciel Atmocontrol, licence de base pour 1 unité, doc. Iq/Oq Disponible en allemand et en anglais, pour Hcp50 >