Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 8 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 8 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 6ASV8EPA-1
58.05 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17875174
  • 63.54€ / 200 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Clear Glass
0.8 mL
SureSTART niveau 2
60 mm
Flacon à vis
6 mL
15 mm
Base plate
8 mL
EPA Certified
No
Nom du produit
Thermo Scientific™ SureSTART™ 8 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications >