Learn More
Hamilton™ Pipette monocanal à volume réglable SoftGrip™
Avec une précision de réglage du volume améliorée en éliminant les erreurs de parallaxe.
346.00€ - 406.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
À utiliser avec | Cônes de pipettes universels |
Grip Type | Souple |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | SoftGrip™ |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10395112
|
Hamilton™
55019-40 |
Bleu | 100 à 1000 μl |
402.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10213772
|
Hamilton™
55019-32 |
Violet | 1 à 10 μl |
406.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10571323
|
Hamilton™
55019-30 |
Turquoise | 0,2 à 2 μl |
399.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12302028
|
Hamilton™
55019-36 |
Violet | 10 à 100 μl |
346.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10191332
|
Hamilton™
55019-38 |
Rouge brique | 30 à 300 μl |
346.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10651703
|
Hamilton™
55019-34 |
Vert | 2,5 à 25 μl |
399.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Disponibles dans une large gamme de volumes
- Réglage du volume isolé
- Indicateur double
- Manchon d’éjection mince fabriqué en polymère résistant aux produits chimiques et très solide
- La conception ultrafine permet à la pipette d’atteindre le fond des tubes étroits sans avoir besoin de pointes de longueur étendue
- Clé d’étalonnage universelle qui réduit le besoin de services d’étalonnage coûteux
- L’étalonnage ne nécessite que quelques minutes
- La buse de la pointe assure un ajustement correct avec les pointes de pipettes universelles
- Le codage et l’étiquetage des couleurs uniques indiquent clairement la plage de fonctionnement des pipettes
Spécification
Autoclavable | |
Souple | |
SoftGrip™ | |
1/boîte |
Cônes de pipettes universels | |
1 | |
Pipette Microliter à poignée souple |